This product has not been analyzed for stability with repetitive freeze thaw cycles. Kindly generate aliquots to avoid product failure caused by repeated freezing and thawing.
SML1689
Eupatilin
from (Isolated from Artemisia sp.), ≥98% (HPLC), powder, lipophilic flavonoid
Synonyme(s) :
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,7-dihydroxy-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3′,4′,6-trimethoxyflavone, NSC 122413
122,00 €
About This Item
122,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Eupatilin, ≥98% (HPLC)
Source biologique
(Isolated from Artemisia sp.)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
protect from light
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)OC3=CC(O)=C(OC)C(O)=C31
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-12-5-4-9(6-14(12)23-2)13-7-10(19)16-15(25-13)8-11(20)18(24-3)17(16)21/h4-8,20-21H,1-3H3
Clé InChI
DRRWBCNQOKKKOL-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
-
Peut on congeler et décongeler plusieurs fois l'eupatilin sans affecter son activité ?