Principaux documents
PHL83252
Apocynin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4′-Hydroxy-3′-methoxyacetophenone, Acetovanillone, Apocynin
100 MG
231,00 €
231,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
231,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H3(OCH3)COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.17
Beilstein:
637373
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
231,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
pb
263-265 °C/17 mmHg (lit.)
Pf
112-115 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(ccc1O)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6(10)7-3-4-8(11)9(5-7)12-2/h3-5,11H,1-2H3
Clé InChI
DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
L Ku et al.
Journal of physiology and pharmacology : an official journal of the Polish Physiological Society, 71(3) (2020-10-21)
Fatty acid ethyl esters (FAEEs), non-oxidative metabolites of ethanol, are the main causative agents of severe acute pancreatitis resulting from alcohol abuse. Pancreatic acinar cells exposed to ethanol in combination with the fatty acid palmitoleic acid (EtOH/POA) display increased levels