178385
Apocynin
≥98% (GC), powder, NADPH oxidase inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Apocynin, 4-Hydroxy-3-methoxyacetophenone, Acetovanillone, NADPH Oxidase Inhibitor V, NOX Inhibitor V
About This Item
Produits recommandés
product name
Apocynin, A cell-permeable, anti-inflammatory phenolic compound that acts as a potent and selective inhibitor of NADPH oxidase.
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (GC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-6(10)7-3-4-8(11)9(5-7)12-2/h3-5,11H,1-2H3
Clé InChI
DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
NADPH oxidase
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Muijsers, R.B., et al. 2000. Br. J. Pharmacol.130, 932.
Lapperre, T.S., et al. 1999. FEBS Lett.443, 235.
Supinski, G., et al. 1999, J. Appl. Physiol.87, 776.
van der Goes, A., et al. 1998. J. Neuroimmunol.92, 67.
Hart, B.A., and Simmons, J.M. 1992. Biotechnol. Ther.3, 3.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2