Principaux documents
PHL82559
Hexahydrocurcumin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(RS)-5-Hydroxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-heptanone
10 MG
821,00 €
821,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
821,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H26O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.43
Beilstein:
2486876
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
821,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
O=C(CC(O)CCC1=CC(OC)=C(O)C=C1)CCC2=CC(OC)=C(O)C=C2
InChI
1S/C21H26O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,16,22,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
Clé InChI
RSAHICAPUYTWHW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
424.4 °F
Point d'éclair (°C)
218 °C