Principaux documents
PHL83295
Neobavaisoflavone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
7-Hydroxy-3-(4-hydroxy-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)phenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
10 MG
486,00 €
486,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
486,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H18O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
486,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC1=CC=C(C(C(C2=CC(CC=C(C)C)=C(O)C=C2)=CO3)=O)C3=C1
InChI
1S/C20H18O4/c1-12(2)3-4-14-9-13(5-8-18(14)22)17-11-24-19-10-15(21)6-7-16(19)20(17)23/h3,5-11,21-22H,4H2,1-2H3
Clé InChI
OBGPEBYHGIUFBN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable