PHL89202
8-Gingerol
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
[8]-Gingerol, (S)-5-Hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-dodecanone, 8-Gingerol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCC[C@H](O)CC(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C19H30O4/c1-3-4-5-6-7-8-16(20)14-17(21)11-9-15-10-12-18(22)19(13-15)23-2/h10,12-13,16,20,22H,3-9,11,14H2,1-2H3/t16-/m0/s1
Clé InChI
BCIWKKMTBRYQJU-INIZCTEOSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable