SMB00370
Tetrahydrocurcumin
≥96% (HPLC)
Synonyme(s) :
Tetrahydrocurcumin, 1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,5-heptanedione, HZIV 81-2, NSC687845, Tetrahydrodiferuloylmethane, 1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,5-heptanedione
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥96% (HPLC)
Forme
powder
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COc1cc(CCC(=O)CC(=O)CCc2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
InChI
1S/C21H24O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
Clé InChI
LBTVHXHERHESKG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
385.2 °F
Point d'éclair (°C)
196.2 °C