Principaux documents
PHL80459
Geniposidic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(1S,4aS,7aS)-1-(β-D-Glucopyranosyloxy)-1,4a,5,7a-tetrahydro-7-(hydroxymethyl)-cyclopenta[c]pyran-4-carboxylic acid
10 MG
352,00 €
352,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
352,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H22O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
352,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@H]2[C@@](C(CO)=CC3)([H])[C@@]3([H])C(C(O)=O)=CO2)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C16H22O10/c17-3-6-1-2-7-8(14(22)23)5-24-15(10(6)7)26-16-13(21)12(20)11(19)9(4-18)25-16/h1,5,7,9-13,15-21H,2-4H2,(H,22,23)/t7-,9-,10-,11-,12+,13-,15+,16+/m1/s1
Clé InChI
ZJDOESGVOWAULF-OGJQONSISA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable