Principaux documents
PHL89799
Stachydrine chloride
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Cadabine hydrochloride
25 MG
250,00 €
250,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
250,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H14ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
250,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
Cl.[N+]1(C(CCC1)C(=O)[O-])(C)C
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c1-8(2)5-3-4-6(8)7(9)10;/h6H,3-5H2,1-2H3;1H
Clé InChI
DUNMULOWUUIQIL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable