Principaux documents
G004398
HPLC Analysis of Luciferin Enantiomers on CHIRALPAK® AGP
application for HPLC
About This Item
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Technique(s)
HPLC: suitable
Paramètres du test
column: CHIRALPAK AGP, 10 cm x 4 mm I.D., 5 μm particles (58150AST)
mobile phase: 10 mM sodium phosphate, pH 6.0
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 225 nm
sample: luciferin
Adéquation
application for HPLC
Application(s)
chemicals and industrial polymers
Informations légales
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Étalon