Principaux documents
HS2134A
Floating Microtube Rack
to hold, 20 x 1,5/2.0 mL tubes, round white polypropylene
4 EACH
44,60 €
44,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
4 EACH
44,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.12
44,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
round white polypropylene
Caractéristiques
to hold 20 x 1,5/2.0 mL tubes
Conditionnement
pack of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS2134A
Catégories apparentées
Description générale
The Floating Microtube Rack can be used on the bench, with water baths or ice containers. The Rack keeps microtubes afloat in a water bath or can be pushed into crushed ice. It is perfect for controlling sample temperature.