58171AST
CHIRALPAK® AGP (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
4 210,00 €
About This Item
4 210,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Chiral - AGP HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L41
Gamme de produits
CHIRALPAK®
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
CHIRALPAK®
Paramètres
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 3 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
glycoprotein, alpha1- phase
Taille des particules
5 μm
pH de fonctionnement
2-8
Technique de séparation
chiral
Description générale
Features:
- Direct reversed phase resolution of chiral molecules
- Stable with a variety of organic modifiers
- Available in analytical and semi-preparative sizes
(1) Hermansson, J. Direct liquid chromatographic resolution of racemic drugs using a1-acid glycoprotein as the chiral stationary phase. J. Chromatogr. A, 1983, 269, 71-80.