This FAME mix can be dissolved in non-polar solvents such as hexane or dichloromethane. For testing purposes, the product is diluted to 10mg/mL solution. The end user would have to deternine the appropriate dilution for the specific application.
CRM1891
F.A.M.E. Mix GLC-10
certified reference material, pkg of 100 mg (Neat)
61,70 €
About This Item
61,70 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Forme
liquid
CofA (certificat d'analyse)
certificate is enclosed in each package
Conditionnement
pkg of 100 mg (Neat)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
multi-component solution
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ester
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
-10 to -25°C
Catégories apparentées
Description générale
Check out our complete portfolio of Fatty acid methyl ester (FAME) reference material solution mixes
Application
Autres remarques
Informations légales
Analyte
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
-
Tenemos una duda sobre como preparar este MIX. ¿En que disolvente lo tenemos que diluir? ¿Cuál es la concentración recomendada?