CRM18917
F.A.M.E. Mix
C14 - C22, certified reference material, wt. % (varied conc.), ampule of 100 mg
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Forme
liquid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 100 mg
Concentration
wt. % (varied conc.)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
multi-component solution
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ester
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
-10 to -25°C
Application
Autres remarques
Check out our complete portfolio of Fatty acid methyl ester (FAME) reference material solution mixes
Informations légales
Analyte
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.