Principaux documents
1893-1AMP
Supelco
Mélange d′E.M.A.G. GLC-30
certified reference material, ampule of 100 mg (Neat)
Synonyme(s) :
Fatty Acid Methyl Ester Mix
1 AMP
60,10 €
60,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 AMP
60,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
60,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 100 mg (Neat)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
multi-component solution
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ester
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
This quantitative mix is useful for determining relative retention times and approximating response factors.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyte
Description
    Methyl decanoate 20 wt. %
    Methyl dodecanoate 20 wt. %
    Methyl myristate 20 wt. %
    Methyl octanoate 20 wt. %
    Methyl palmitate
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Questions
  1. Bonjour, peut-on ou doit-on diluer cette ampoule ?
    1 answer
    1. This FAME mix is a neat preparation of approximately equal amounts of each component. The material is typically diluted to working concentration with non-polar solvents such as hexane or dichloromethane prior to use.