89217
Propyl benzoate
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.501 (lit.)
pb
229.5 °C/766 mmHg (lit.)
Densité
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CCCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-8-12-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
Clé InChI
UDEWPOVQBGFNGE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>212.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 100 °C