517909
Luperox® A75, Benzoyl peroxide
75%, remainder water
Synonyme(s) :
Benzoyl peroxide, Dibenzoyl peroxide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
75%
Température d'inflammation spontanée
176 °F
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
105 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- An oxidizing agent in the synthesis of conducting polypyrrole via inverted emulsion polymerization.
- An mild oxidizing agent and carboxylate source in the synthesis of substituted imides.
- A radical initiator in the preparation of PCL/CNF:MX (poly(ε-caprolactone)/cellulose nanofibrils: compatibilizer) bio-nanocomposites.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges