399051
3-Hexylthiophene
≥99%
Synonyme(s) :
3-Hexylthiophene
37,80 €
About This Item
37,80 €
Produits recommandés
Essai
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
pb
65 °C/0.45 mmHg (lit.)
Densité
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCc1ccsc1
InChI
1S/C10H16S/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11-9-10/h7-9H,2-6H2,1H3
Clé InChI
JEDHEMYZURJGRQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3