Documents
8.21958
Sigma-Aldrich
Propyl benzoate
for synthesis
Synonyme(s) :
Propyl benzoate, Benzoic acid propyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
219-020-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.181 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Point d'ébullition
231 °C/1013 hPa
Pf
-52 °C
Température de transition
flash point >100 °C
Densité
1.02 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-8-12-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
Clé InChI
UDEWPOVQBGFNGE-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.023 - 1.025
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 100 °C