Principaux documents
854988
Supelco
Inserts for 1.5 mL large opening vials
volume 0.1 mL, conical clear glass, pkg of 1000 ea
1000 EA
359,00 €
359,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1000 EA
359,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
359,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
conical clear glass
Conditionnement
pkg of 1000 ea
D.E. × H
6 mm × 31 mm
Volume
0.1 mL
Description générale
Vial inserts for 1.5 mL large opening vials (volume 0.1 mL, clear glass conical) allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Large opening vials (6.0 mm ID) require a 6 mm OD insert.