843201
TOYOPEARL® DEAE-650M Bulk Media
bottle of 100 mL, phase DEAE (diethylaminoethyl), 65 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® DEAE-650 Bulk Media
220,00 €
About This Item
220,00 €
Produits recommandés
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Caractéristiques
counter ion Cl-
Conditionnement
bottle of 100 mL
Fabricant/nom de marque
Tosoh 43201
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Taille des particules
65 μm
pH de fonctionnement
2-13
Capacité
30 g/L±5 adsorption capacity (BSA)
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
Caractéristiques
Forme physique
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3