G100120
Sephadex® G-100
Medium
About This Item
Produits recommandés
Forme
slurry
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
Agarose
Groupe de la matrice active
polymer
Gonflement
1 g swells to 15-20 mL gel
Taille des billes
40-120 μm
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Catégories apparentées
Description générale
Fractionation Range (MW)
Globular Proteins: 4,000 - 150,000
Dextrans: 1,000 - 100,000
Application
It has been used:
- in gel filtration column for α-amylase purification
- in gel filtration column for the purification of polysaccharidic fraction extracted from the skin of the ray Raja radula
- to remove excess protamine by size exclusion from cross-linked iron oxide (CLIO)-protamine-linked (B) peptides
Autres remarques
Informations légales
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable