843203
TOYOPEARL® CM-650M Bulk Media
phase carboxymethyl, bottle of 100 mL, 65 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® CM-650 Bulk Media
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Caractéristiques
counter ion Na+
Conditionnement
bottle of 100 mL
Fabricant/nom de marque
Tosoh 43203
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
carboxymethyl phase
Taille des particules
65 μm
pH de fonctionnement
2-13
Capacité
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
Caractéristiques
Forme physique
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3