Principaux documents
822749
TSKgel® ODS-100Z (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
1 EA
372,00 €
372,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
372,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
L × D.I.:
2 cm × 2 mm
Superficie:
450 m2/g
Taille des particules:
5 μm
Groupe de la matrice active:
C18 (octadecyl) phase
Matrice:
spherical silica
372,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
TSKgel® ODS-100Z HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 2 cm × 2 mm, 5 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 22749
Ampleur du marquage
20% Carbon, encapped with trimethylsilane
Paramètres
0-100% organic solvent
0.2 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
90 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
2 cm × 2 mm
Superficie
450 m2/g
Matrice
spherical silica
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
The bonded phase of TSKgel ODS-100Z columns is prepared by reacting the silica surface with a difunctional octadecylsilane reagent, followed by repeated endcapping with a monofunctional trimethylsilane reagent. The resulting TSKgel ODS-100Z columns contain a high density monomeric C18 bonded phase for maximum retention and selectivity of small molecular weight compounds and minimal secondary interaction with residual silanol groups.
This general purpose reversed phase column is the workhorse for analysis of small molecular weight compounds in life science applications. Lot-to-lot reproducibility stands out.
Forme physique
Shipped in acetonitrile.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
À utiliser avec