Principaux documents
Z759031
KDS Legato 100, pompe à seringue pour perfusion
AC/DC input 100 - 240 V AC, US 3-pin plug
Synonyme(s) :
dosing pumps, infusion pumps, pump infusion
1 EA
2 290,00 €
2 290,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
2 290,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
2 290,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
CSA approved
accuracy± 0.5%
4 channels
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
KD Scientific 788100
Paramètres
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
Taille
22.6 cm × 19.05 cm × 15 cm
Volume
0.0005-60 mL
Poids
2.66 kg (5.9 lb)
Description générale
Perfuser uniquement avec un pousse-seringue. Convient aux seringues de 0,5 μL à 60 ml. Débits définissables par l'utilisateur avec volume cible ou valeurs de temps sélectionnables pour contrôler le volume total de la perfusion.
Caractéristiques :
  • contient une seringue de 0,5 μL à 60 ml
  • Détection de décrochage
  • Écran tactile couleur haute résolution
  • Facilité d′utilisation inégalée
  • Écran tactile protégé par mot de passe
  • Voyant LED de fonctionnement sur le panneau avant
  • Châssis entièrement métallique
  • Table à seringue intégrée
  • Force linéaire jusqu′à 30 lbs/13 kg
  • Techniques avancées de micropas
  • Interface RS485 intégrée
  • Port USB
  • Interface I/O et TTL
  • Mode de fonctionnement continu
  • Barrière antidéversement
Caractéristiques et avantages
  • Holds one syringe from 0.5 μL to 60 mL
  • Stall detection
  • High resolution color touch screen
  • Unparalleled ease of use
  • Password protected touch display
  • Run LED light on front pane
  • lFull metal chassis
  • Built in syringe table
  • Up to 30 lbs/13 kg linear force
  • Advanced microstepping techniques
  • Built in RS485 interface
  • USB portI/O & TTL interface
  • Continuous mode of operation
  • Spill dam
Informations légales
Legato is a trademark of KD Scientific
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Questions
  1. What is the minimum flow rate that can be used with a 50 mL syringe?
    1 answer
    1. The minimum and maximum flow rates are as follows: Minimum (0.5 µl syringe): 1.28 pl/min, Maximum (10ml syringe): 25.99 ml/min, Maximum (60ml syringe): 88.28 ml/min.