1043003
USP
Acide ascorbique
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
L-acide ascorbique, Acide L-thréoascorbique, Facteur anti-scorbut, Vitamine C
393,00 €
About This Item
393,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ascorbic acid
Fabricant/nom de marque
USP
Technique(s)
HPLC: suitable
Pf
190-194 °C (dec.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
Clé InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Description générale
Application
- Ascorbic Acid Tablets
- Ascorbic Acid Injection
- Ascorbic Acid Chewable Gels
- Ascorbic Acid Compounded Oral Solution
- Sodium Ascorbate
- Calcium Ascorbate
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable