814007
TSKgel® Phenyl-5PW RP (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 8 mm, phenyl phase, octadecyl
1 450,00 €
About This Item
1 450,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
TSKgel® Phenyl-5PW RP HPLC Column, phase phenyl, octadecyl, L × I.D. 7.5 cm × 8 mm, 10 μm particle size
Matériaux
glass
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 14007
Ampleur du marquage
1 meq/mL ligand density (estimate)
Paramètres
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
2.5 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
4-60 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 8 mm
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
phenyl phase, octadecyl
Taille des particules
10 μm
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
- Octadecyl-2PW particles have 125 A pores
- Octadecyl-4PW particles have 500 Apores
- Phenyl-5PW RP particles have 1000 A pores
- Octadecyl-NPR particles are nonporous
Forme physique
Informations légales