Principaux documents
808544
TSKgel® SWXL (5 µm) HPLC Columns
bottle of 1g, diol phase
Synonyme(s) :
TSKgel® SWXL Columns, TSKgel® SWxl Top-Off, 5μm, for TSKgel® SWxl and QC-PAK columns, 1g
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Le produit 808544 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Nom du produit
Colonnes TSKgel® SWXL, phase diol, 5 μm particle size, bottle of 1 g
Agence
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Gamme de produits
TSKgel®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 1 g
Fabricant/nom de marque
Tosoh 08544
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
10-30 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
diol phase
Taille des particules
5 μm
pH de fonctionnement
2.5-7.5
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Top-Off for TSKgel SWxl and QC-PAK columns, 5 μm, 1 gram
Application
TSKgel® SWXL top-off gel may be used as a silica-based support column in the separation of proteins using high performance liquid chromatography (HPLC).[1]
Forme physique
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
102.2 °F
Point d'éclair (°C)
39 °C
New high-performance gel filtration columns for protein separation.
Kato Y, et al.
Journal of Chromatography A, 404, 333-339 (1987)