The column 808542 is suitable for use with water-miscible organic solvents.
808542
TSKgel® G4000SWXL (8 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, diol phase
Synonyme(s) :
Colonne HPLC TSKgel® G4000SWXL
2 780,00 €
About This Item
2 780,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Colonnes TSKgel® SWXL, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 8 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 08542
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
35 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
diol phase
Taille des particules
8 μm
Dimension de pores
450 Å
pH de fonctionnement
2.5-7.5
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Catégories apparentées
Description générale
Forme physique
Produits recommandés
Informations légales
Colonne analytique
Colonne de garde
Les clients ont également consulté
-
Can the TSKgel® G4000SWXL HPLC Column (Product 808542) handle organic mobile phase mixtures?
1 answer-
Helpful?
-
-
Can 808542, TSKgel® G4000SWXL HPLC Column handle organic mobile phase mixtures?
1 answer-
TSKgel® G4000SWXL HPLC Column is suitable only for water-miscible organic solvents.