Principaux documents
808020
TSKgel® G2500PWXL (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
1 EA
2 570,00 €
2 570,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
2 570,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
2 570,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Colonne HPLC d′exclusion stérique TSKgel® (type PW), phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L25
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 08020
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
40 bar max. pressure
80 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
hydroxylated methacrylate phase
Taille des particules
7 μm
Dimension de pores
<200 Å pore diameter
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Use TSKgel G2500PWXL columns for analysis of water-soluble linear polymers with molecular weights up to 3,000 Da. Because of the presence of cationic groups on the base bead of G2500PWxl, this column is not suited for separating anionic polymers. The smaller particle size of PWXL-type columns provide 1.7 times higher resolution than their PW counterpart, making PWxl-type columns more suitable for analytical purposes.
Forme physique
Shipped in water.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation