Principaux documents
80023448
TSKgel® UP-SW3000 (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, diol phase
1 EA
2 630,00 €
2 630,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
2 630,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
2 630,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Colonne HPLC TSKgel® UP-SW3000, phase diol, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 2 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 0023448
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
0-30% aqueous soluble organic solvents
0.35 mL/min flow rate
10-30 °C temp. range
340 bar pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 4.6 mm
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
diol phase
Taille des particules
2 μm
Dimension de pores
250 Å
Plage de pH
2.5-7.5
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
TSKgel® UP-SW3000, la nouvelle colonne UHPLC de 2 microns avec des pores de 25 nm, est la dernière née de la gamme de renom TSKgel SW. TSKgel UP-SW3000 représente la cinquième génération de colonnes de filtration sur gel haute performance. Elles possèdent la même dimension de pores que les colonnes TSKgel G3000SWXL bien établies et facilitent le transfert de méthodes de la filtration sur gel conventionnelle vers la technologie UHPLC. La colonne de 30 cm offre une résolution considérablement accrue entre fragments, monomères et agrégats.
Autres remarques
Catégories apparentées : Colonnes analytiques/chromatographiques, HPLC, HPLC et FPLC pour les séparations de biopolymères, colonnes de filtration sur gel TSKgel pour protéines et autres biopolymères, colonnes de filtration sur gel TSKgel pour l′analyse de pureté et l′analyse des agrégats, colonnes d′exclusion stérique TSKgel.
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, qui sont parfaitement adaptés à l'analyse HPLC ou LC-MS
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Articles
Size exclusion chromatography columns enhance biomolecule separation efficiency with sub-2 μm particles, improving analytical performance.
Protocoles
New size exclusion chromatographic method characterizes bispecific antibodies for biotherapeutics development.
A complete SEC-UV workflow for quantifying monoclonal antibody fragments, monomers, and aggregates, including procedure for a system suitability test and heat stressing of antibodies.