Principaux documents
821876
TSKgel® PWXL-CP (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonyme(s) :
Précolonne TSKgel® PW série GFC
1 EA
825,00 €
825,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
825,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110501
825,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Colonne de garde TSKgel® PWXL-CP, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 13 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 21876
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
60 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
4 cm × 6 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
hydroxylated methacrylate phase
Taille des particules
13 μm
Dimension de pores
mixed
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Guard Column for 7.8mmID TSKgel G3000-G6000PWXL-CP columns
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
Forme physique
Shipped in water.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation