808032
Colonne HPLC d′exclusion stérique TSKgel® (type PW)
phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 10 μm particle size
Synonyme(s) :
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
2 700,00 €
About This Item
2 700,00 €
Produits recommandés
Agence
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Fabricant/nom de marque
Tosoh 08032
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
0.6 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
hydroxylated methacrylate phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
>1000 Å pore diameter
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Forme physique
Informations légales
Colonne de garde