Documents
72820
Supelco
Methyl-p-benzoquinone
analytical standard
Synonyme(s) :
p-Toluquinone
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(=O)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.12
Numéro Beilstein :
471387
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0 % (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
66-67 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CC1=CC(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C7H6O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
VTWDKFNVVLAELH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)