Documents
59197
Supelco
SUPELCOSIL ABZ+Plus (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
product name
Colonne HPLC SUPELCOSIL ABZ+Plus, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agence
suitable for USP L60
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL
Ampleur du marquage
12.0% carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Superficie
170 m2/g
Couverture de surface
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Groupe de la matrice active
amide, alkyl phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
Plage de pH
2-7.5
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Les colonnes SUPELCOSIL ABZ+Plus offrent à la fois un grand niveau de désactivation et une sélectivité unique. Les particules de silice désactivée, d′une distribution granulométrique très étroite, assurent une grande efficacité avec une faible contre-pression. Après les réactions de fixation et de postsilanisation, la phase ABZ+Plus protège efficacement les groupes silanol n'ayant pas réagi sur la silice, les empêchant ainsi d′interagir avec la plupart des analytes. Elle procure également des pics symétriques, quelle que soit la fonctionnalité des analytes. Cette phase vous permet également d′utiliser des tampons de faible force ionique, sans avoir besoin d′ajouter un modificateur suppresseur d′ions. La phase ABZ+Plus vous permet d′utiliser des phases mobiles simples pour l′analyse des composés les plus difficiles, à savoir les acides, les composés fortement basiques et les zwittérions.
Conforme au type L60 de l′USP.
Caractéristiques et avantages
• Grande efficacité avec les analytes polaires, non polaires et chargés
• Pics symétriques pour les composés les plus réactifs
• Sélectivité unique pour les composé polaires et chargés
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, qui sont parfaitement adaptés à l′analyse HPLC ou LC-MS
Informations légales
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Colonne de garde
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
W Pan et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 703(1-2), 129-138 (1998-02-03)
A sensitive, specific and precise HPLC-UV assay was developed to quantitate cocaine (COC) and its metabolites benzoylecgonine (BE), norcocaine (NC) and cocaethylene (CE) in rat plasma. After adding 50 microl of the internal standard solution (bupivacaine, 8 microg/ml) and 500
K Ary et al.
Journal of chromatography. A, 797(1-2), 221-226 (1998-05-16)
A reversed-phase high-performance liquid chromatographic method with electrochemical detection has been developed for the determination of buspirone from human plasma. The separation was carried out by using a Supelcosil ABZ+ plus C18 reversed-phase column and 0.05 M potassium dihydrogenphosphate (pH
P Chaimbault et al.
Journal of chromatography. A, 855(1), 191-202 (1999-10-09)
A qualitative determination of 20 underivatized proteinic amino acids by LC-MS is reported. The need for chromatographic separation before mass spectrometry determination is demonstrated based on the study of several amino acid pairs which have some similar characteristics. Two suitable
Nasser E Bastani et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 23(18), 2885-2890 (2009-08-12)
F2-isoprostanes are a family of prostaglandin F2-like compounds that are formed by free-radical-catalyzed peroxidation of arachidonic acid. Several F2-isoprostanes, but in particular 8-epi PGF(2alpha), are widely used as oxidative stress biomarkers. An analytical method based on liquid chromatography with negative
A B Baranda et al.
Talanta, 67(5), 933-941 (2008-10-31)
A liquid-liquid extraction method using diethyl ether as organic solvent was optimized simultaneously for five 1,4-dihydropyridines (amlodipine, nitrendipine, felodipine, lacidipine and lercanidipine) belonging to the group of calcium channel blockers. Some experimental tools such as a full factorial design, a