59534-U
SUPELCOSIL™ ABZ+Plus (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
347,00 €
About This Item
347,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Cartouche Supelguard SUPELCOSIL™ ABZ+Plus, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L60
Gamme de produits
SUPELCOSIL™
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pkg of 1 kit
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
2 cm × 4 mm
Superficie
170 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
amide, alkyl phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
pH de fonctionnement
2-7.5
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Note de bas de page