Principaux documents
58347
Supelco
SUPELCOSIL LC-8-DB (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
1 EA
748,00 €
748,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
748,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
748,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Colonne HPLC SUPELCOSIL LC-8-DB, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Agence
suitable for USP L7
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL
Ampleur du marquage
6.0% carbon loading
Paramètres
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Superficie
170 m2/g
Couverture de surface
surface coverage 3.2 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Groupe de la matrice active
C8 (octyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Les phases SUPELCOSIL LC-DB sont désactivées pour les composés basiques. Ces colonnes permettent d′obtenir des rétentions plus courtes, une meilleure symétrie de pics et une plus grande efficacité pour des bases organiques que ce qui peut être obtenu sur des colonnes de phase inverse conventionnelles.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Jadwiga Piwowarska et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 805(1), 1-5 (2004-04-29)
A high-performance liquid chromatographic method is described for determination of lidocaine (2-(dietyloamino)-N-(2,6-dimetylofenylo) acetamid) and its metabolite, monoethylglycine xylidide (MEGX), in human serum containing various concentration of bilirubin. Lidocaine and its metabolite were extracted from human serum using dichloromethane. After separation
P K Kunicki
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 750(1), 41-49 (2001-02-24)
A HPLC-UV determination of clobazam and N-desmethylclobazam in human serum and urine is presented. After simple liquid-liquid extraction with dichloromethane the compounds and an internal standard diazepam were separated on a Supelcosil LC-8-DB column at ambient temperature under isocratic conditions
Vesna Cerkvenik-Flajs et al.
Analytica chimica acta, 663(2), 165-171 (2010-03-09)
An analytical method has been developed for the simultaneous determination of the following endectocide drugs in milk: ivermectin, abamectin, doramectin, moxidectin, eprinomectin, emamectin and nemadectin. Samples were extracted with acetonitrile, purified with solid-phase extraction on a reversed phase C(8), derivatised
J H Nichols et al.
Clinical chemistry, 40(7 Pt 1), 1312-1316 (1994-07-01)
This automated assay determines the concentration of the antidepressant fluoxetine (Prozac) and its active metabolite norfluoxetine in serum by reversed-phase HPLC with spectrophotometric detection. Extraction, injection, and quantification are performed by the Gilson Aspec automated sample handler. The patient's specimen
M Molíková et al.
Journal of chromatography. A, 1217(8), 1305-1312 (2010-01-12)
The availability of ionic liquids (ILs) in wide areas of application often results in the requirement on their determination. The attention is also often focused on the knowledge of hydrophobicity as it plays a key role in the biological effects