58993
SUPELCOSIL™ LC-18-DB (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
897,00 €
About This Item
897,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne HPLC SUPELCOSIL™ LC-18-DB, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Agence
suitable for USP L1
Niveau de qualité
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL™
Ampleur du marquage
11.0% Carbon loading
Paramètres
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Superficie
170 m2/g
Couverture de surface
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
120 Å
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable