58278
Mélange test pour phase inverse
certified reference material, in methanol: water (3:2) (varied conc.)
55,60 €
About This Item
55,60 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
in methanol: water (3:2) (varied conc.)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Compatibilité
use to QA hydrophobic reversed phase columns
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-30°C
Application
Autres remarques
Informations légales
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2