Principaux documents
58743
Adaptateur pour tuyau
1/4-28 male UNF, for 1/8 in. tube
1 EA
32,60 €
32,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
32,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
32,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
stainless steel unit
Description
for chromatography applications
Conditionnement
pkg of 1 ea
Orifice
1.5 mm (0.60 in.)
Raccords
for 1/8 in. tube
1/4-28 male UNF
Description générale
Tubing Adapter is an accessory that can be used with low pressure liquid chromatography (LPLC) and flash chromatography columns.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.