Principaux documents
58712
Raccord pour tube, Cheminert®
1/4-28 male UNF for 1/8 in. O.D. tubing 3 mm, (mixed colors)
12 EA
39,30 €
39,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
12 EA
39,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
39,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
(mixed colors)
stainless steel washer
Conditionnement
pkg of 12 ea
Raccords
1/4-28 male UNF for 1/8 in. O.D. tubing 3 mm
Compatibilité
for use with 1/8 in. (3mm) O.D. tubing
for use with flanged tubing
Description générale
Raccords et rondelles fournis.
  • Chimiquement inerte
  • Volume mort nul, passage interne étroit
  • Autoclavable
  • Pression autorisée 500 psi (35 kg/cm2)
Informations légales
Cheminert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2