Principaux documents
58630
Kit de raccords sans bride (Upchurch)
1 EA
263,00 €
263,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
263,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
263,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Autres remarques
Tous les raccords sont du type 1/4 in.-28, sauf indication contraire.
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • Flangeless ferrules, 1/16 in. 10 ea
  • Flangeless ferrules, 1/8 in. 10 ea
  • Flangeless nuts, 1/16 in. 10 ea
  • Flangeless nuts, 1/8 in. 10 ea
  • Unions with fittings, 1/16 in. 2 ea
  • Unions with fittings, 1/8 in. 2 ea
  • Tee with fittings, 1/16 in. 1 ea
  • Tee with fittings, 1/8 in. 1 ea
  • Cross with fittings, 1/16 in. 1 ea
  • Cross with fittings, 1/8 in. 1 ea
  • Unions, metric M6 2 ea
  • Unions, standard 1/4−28 2 ea
  • Luer fittings, female 2 ea
  • Luer fittings, male 2 ea
  • Metric adapters, 1/4−28 to M6 2 ea
Afficher tout (15)