Principaux documents
57632
Boucle d'injection pour injecteur modèle 7725
volume 5 mL
1 EA
218,00 €
218,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
218,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
218,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Volume
5 mL
Description générale
Sample loop for model 7725 injector (volume 5 μL) is fabricated for advanced fluid-handling solutions for large number of analytical instrumentation and in vitro diagnostic systems. It can be made use in high performance liquid chromatographic (HPLC) systems and is quite accurate and precise in injecting 1 μL-5 mL concentration of samples.
Autres remarques
Note: Utiliser les joints VESPEL jusqu′à pH 10, Tefzel jusqu′à pH 14.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis