Principaux documents
57630
Boucle d'injection pour injecteur modèle 7725
volume 1 mL
1 EA
70,90 €
70,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
70,90 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
70,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
stainless steel sample loop and fittings
Fabricant/nom de marque
Rheodyne 7755-027
Volume
1 mL
Compatibilité
for use with Rheodyne 7725 and 7725i injector
Description générale
Sample loop for model 7725 injector is designed for advanced fluid-handling solutions for a wide range of analytical instrumentation and in vitro diagnostic systems. It can be used in high performance liquid chromatographic systems and is quite accurate and precise in injecting 1μL-5 mL concentration of samples.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Articles
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Identifiez et corrigez les problèmes couramment rencontrés en chromatographie liquide haute performance (HPLC), afin de restaurer les performances de votre colonne.