D5751
Blue Dextran
Void volume marker for gel filtration columns.
Synonyme(s) :
Dextran blue from Leuconostoc mesenteroides
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
non-animal source
Forme
powder
Qualité
200
Poids mol.
2,000,000
Technique(s)
affinity chromatography: suitable
Adéquation
suitable for GFC marker
Description générale
Application
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Uncover how HPLC analysis of glycans helps researchers analyze glycan structures and glycoforms & find products to assist in your glycan analysis methods.