Principaux documents
58827
Injecteur Rheodyne® modèle 7010
1 EA
982,00 €
982,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
982,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
982,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Caractéristiques
number of ports 6
positions 2
Description générale
Il s′agit de la première vanne d′injection Rheodyne pour HPLC, permettant l′injection d′échantillons de 5 ul à 5 mL sur la colonne avec une excellente reproductibilité (remplissage complet des boucles uniquement). Le regroupement des six voies permet des interconnexions courtes, minimisant le volume dû aux longueurs de tubes. Le joint plat est facile à régler et à entretenir. La vanne fonctionne à des pressions pouvant aller jusqu′à 7000 psi (490 kg/ cm²). Elle est livrée avec une boucle de 20 ul. L′orifice de remplissage est à commander séparément.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC