Principaux documents
57610-U
Supelco
Cartouches Rezorian A161
size 1 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41115724
Forme
prepacked column
Conditionnement
pkg of 6 ea
Technique(s)
LPLC: suitable
Taille
1 mL
Superficie
800-900 m2/g
Matrice
styrene-divinylbenzene, spherical, reagent grade
Groupe de la matrice active
polymer
Taille moyenne des particules
120 μm
Dimension de pores
110-175 Å pore diameter
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Les cartouches jetables Rezorian A161 pour embouts de seringues Luer Lock, apportent une solution simple et rapide à vos problèmes d′isolation, de purification et de concentration des biomolécules contenues dans des milieux aqueux. Remplies d′un support adsorbant à base de résine hydrophobe macroréticulée de haute performance, les cartouches Rezorian A161 sont spécialement dédiées à des applications pharmaceutiques sur les biomolécules.
Des cartouches Rezorian vides sont disponibles, et nous pouvons préparer des cartouches Rezorian sur mesure pour votre application - veuillez contacter pour celà notre service technique, [email protected].
Application
Rezorian A161 cartridge was used to perform dynamic column experiment to verify the direct separation of radionuclides from liquid decontamination waste[1] and to determine Cu, Cd, Mo, As and Sb elements in biological samples.[2]
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Separation of radionuclides from spent decontamination solutions onto selective inorganic-organic composite absorbers.
Rosikova, K., et al.
Czechoslovak Journal of Physics, 53, A603-A610 (2003)
Use of new composite materials for the determination of Cu, Cd, Mo, As, and Sb in biological samples by radiochemical neutron activation analysis.
Lucanikova, M., et al.
J. Radioanal. Nucl. Chem., 269, 463-468 (2006)