Principaux documents
E7637
Sigma-Aldrich
Ethidium bromide
BioReagent, for molecular biology, powder
Synonyme(s) :
3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, EtBr, Homidium bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H20BrN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.31
Beilstein:
3642536
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41105322
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.31
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Pf
260-262 °C (dec.) (lit.)
Fluorescence
λex 360 nm; λem 590 nm in PBS
λex 526 nm; λem 605 nm (10 mM TBE; pH 8.0;)
λex 526 nm; λem 605 nm in aqueous buffer
Adéquation
suitable for gel electrophoresis
Chaîne SMILES 
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
Clé InChI
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethidium bromide (EtBr) is the most commonly used nucleic acid stain for PAGE or agarose gel electrophoresis. The fluorescence of EtBr increases 21-fold upon binding to double-stranded RNA and 25-fold on binding double-stranded DNA so that destaining the background is not necessary with a low stain concentration (10 μg/ml). Ethidium bromide has been used in a number of fluorimetric assays for nucleic acids. It has been shown to bind to single-stranded DNA (although not as strongly) and triple-stranded DNA. Because of its ability to bind to DNA, EtBr is an inhibitor of DNA polymerase.
Frameshift mutagen which intercalates double-stranded DNA and RNA.
Actions biochimiques/physiologiques
Ethidium bromide intercalates double-stranded DNA and RNA and acts as a frameshift mutagen. It can also be used in conjunction with acridine orange to differentiate between viable, apoptotic and necrotic cells.
Reconstitution
Pour colorer un gel après électrophorèse, diluer un échantillon de la solution de stock à 0.5 μg/ml avec de l′eau et incubee le gel pendant 15-30 min. Une décoloration n′est pas nécessaire mais peut être obtenue dans l′eau pendant 15 min si il est nécessaire de diminuer le bruit de fond. Les bandes de DNA peuvent être détectées sous un lampe UV (longueur d′onde : 254 nm). Du bromure d′éthidium peut également être introduit dans le gel avec un tampon à 0.5 μg/ml et être visualisé immédiatement après électrophorèse.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Anna Mas-Vinyals et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 181, 864-871 (2019-08-07)
Regenerative medicine requires the use of heterogeneous scaffolds when the tissue that needs to be repaired presents a gradient in its properties and cannot be replaced by a homogeneous graft. Then, an intimate contact between the different layers is critical
Ulrich Braunschweig et al.
Genome research, 24(11), 1774-1786 (2014-09-27)
Alternative splicing (AS) of precursor RNAs is responsible for greatly expanding the regulatory and functional capacity of eukaryotic genomes. Of the different classes of AS, intron retention (IR) is the least well understood. In plants and unicellular eukaryotes, IR is
Suguru Shigemori et al.
Microbial cell factories, 14, 189-189 (2015-11-27)
Mucosal delivery of therapeutic proteins using genetically modified strains of lactic acid bacteria (gmLAB) is being investigated as a new therapeutic strategy. We developed a strain of gmLAB, Lactococcus lactis NZ9000 (NZ-HO), which secretes the anti-inflammatory molecule recombinant mouse heme
Patrick Seitz et al.
PLoS genetics, 10(1), e1004066-e1004066 (2014-01-07)
The DNA uptake of naturally competent bacteria has been attributed to the action of DNA uptake machineries resembling type IV pilus complexes. However, the protein(s) for pulling the DNA across the outer membrane of Gram-negative bacteria remain speculative. Here we
Li Zhang et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part A, Molecular & integrative physiology, 186, 39-51 (2014-12-04)
Bill Milsom has made seminal contributions to our understanding of ventilatory control in a wide range of vertebrates. Teleosts are particularly interesting, because they produce a 3rd, potentially toxic respiratory gas (ammonia) in large amounts. Fish are well known to
Contenu apparenté
Ethidium bromide is a well-known and widely used fluorescent dye in biotechnology research.