57608-U
Tube de SPE réversibles vides, polypropylène non fluoré
volume 2 mL, PE frit included, pk of 50
Synonyme(s) :
reversible empty SPE cartridge tube, 3 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene tube
Description
Uses PE frits for 3 mL PP SPE tube size (57180-U)
Conditionnement
pk of 50
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
2 mL
Application(s)
food and beverages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)