Principaux documents
57343-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 75 μm
Synonyme(s) :
Carboxen/PDMS SPME fiber assembly
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
Nomenclature NACRES :
NB.21
Nom du produit
Unité de fibres SPME, carboxène/polydiméthylsiloxane (CAR/PDMS), df 75 μm(CAR/PDMS, needle size 23 ga, for use with autosampler
Matériaux
fused silica fiber
plain black hub
Niveau de qualité
Taille de l'aiguille
23 ga
Conditionnement
pkg of 3 ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L des fibres
1 cm
Groupe de la matrice active
CAR/PDMS coating
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with autosampler
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Pour les gaz et les composés de faible poids moléculaire (MW 30-225)
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
Note de bas de page
This SPME fiber assembly is also available with a Nitinol (NIT) core as Cat. No. 57907-U, providing enhanced fiber reproducibility, greater fiber durability, maintained selectivity for method consistency, and core inertness to ensure analyte stability. See more at SigmaAldrich.com/NITSPME .
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Phytochemical Characterization of Rhus coriaria L. Extracts by Headspace Solid-Phase Micro Extraction Gas Chromatography, Comprehensive Two-Dimensional Liquid Chromatography, and Antioxidant Activity Evaluation
Arena K, et al.
Molecules (Basel), 27(5), 1727-1727 (2022)